Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, volume réglable
Code produit 16437805 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 1 μl
0,5 à 10 μl
0.1 à 2.5μl
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
2 à 20 μl
20 à 200 μl
5 à 50 μl
500 à 5000 μl
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16437805 100 à 1000 μl 1 pièce
16467795 0,1 à 1 μl 1 pièce
16477795 0.1 à 2.5μl 1 pièce
16487795 0,5 à 10 μl 1 pièce
16497795 2 à 20 μl 1 pièce
16407805 5 à 50 μl 1 pièce
16417805 10 à 100 μl 1 pièce
16427805 20 à 200 μl 1 pièce
16447805 500 à 5000 μl 1 pièce
16457805 1000 à 10 000 μL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16437805 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 705880
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même p
  • La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
  • Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
  • Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
  • La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
  • La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage.
  • Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
  • Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
  • Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
  • Pointe conique universelle
  • Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
  • Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
  • Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
  • Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité jusqu’à 260 mPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Description Transferpette™ S, 100 à 1 000 μl, volume réglable, D-1000, DE-M
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu foncé
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 50 à 1000 μL
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Transferpette S
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
Température (métrique) en fonctionnement 15 à 40°C
Garantie 36 mois
Longueur (impériale) 11,3 in
Longueur (métrique) 28,7 cm
Largeur (impériale) 4,7 in
Largeur (métrique) 12 cm
Hauteur (impériale) 1,9 in
Hauteur (métrique) 4,8 cm