Description
- Contient six instruments
- Pivote pour un accès aisé aux pipettes
- Pipettes vendues séparément
Spécification
Spécification
| Description | Pivote |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Pipettes (6) |
| Matériau | Plastique |
| Positions | 6 |
| Forme | Circulaire |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Transferpette Pipettes S |
| Afficher plus |