Learn More
BRAND™ Kit de démarrage Micro Transferpette™ S
Code produit 16467805 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 100 μL
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16467805 0,1 à 100 μL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16467805 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 705890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    813.59€
    778.35€ / 1 kits
    Économisez 35.24€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même p
  • La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
  • Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
  • Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
  • La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
  • La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage.
  • Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
  • Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
  • Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
  • Pointe conique universelle
  • Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
  • Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
  • Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
  • Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité jusqu’à 260 mPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 285
Description Kit de démarrage Micro Transferpette™ S
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Transferpette
Stérilité Non stérile
Type Kit de démarrage, macro
Volume (métrique) 0,1 à 100 μL
Comprend 3 pipettes (0,1 à 2,5 μL, 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL), 3 supports d'étagère
Température (métrique) en fonctionnement 15 °C à 40 °C
Garantie 36 mois
Longueur (métrique) 35,6 cm
Largeur (métrique) 30,5 cm
Hauteur (métrique) 10,5 cm