Description
- Choisissez d'accueillir 2 ou 4 instruments jusqu'à 200 μL
- Maintient les pipettes en position verticale
- Transferpettors vendus séparément.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Pipettes manuelles |
| Matériau | Plastique |
| Positions | 2 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Transferpettor dispositifs de pipetage |
| Largeur (impériale) | 7,5 in |
| Afficher plus |