Learn More
Gibco™ Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
Code produit 11528986 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
25 g
Conditionnement:
1 pièce
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11528986 25 g 1 pièce
11508846 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11528986 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11107047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9890.00€
    9130.00€ / 1 pièces
    Économisez 760.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized
  • >90% iron saturated
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
  • Origin: New Zealand >90% iron saturated.
  • Suggested range for supplementation: 0.5 to 50μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 g
Espèces Bovine
Contenu et stockage Store in refrigerator (2–8°C).
Conditions d’expédition Room Temperature
Forme Lyophilized
Gamme de produits Gibco
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.