Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ Conjugate
Code produit 11550756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de colorant:
Colorants Alexa Fluor
Colorants classiques
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
5mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de colorant Quantité Conditionnement
11550756 Colorants Alexa Fluor 5 mg 5mg
11570766 Colorants classiques 5 mg -
11530766 Colorants Alexa Fluor 5 mg 5mg
11590776 Colorants Alexa Fluor 5 mg 5mg
11540766 Colorants Alexa Fluor 5 mg 5mg
11560756 Colorants Alexa Fluor 5 mg 1 pièce
11510766 Colorants Alexa Fluor 5 mg 5mg
11550766 Colorants Alexa Fluor 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11550756 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T13342
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transferrin is a monomeric serum glycoprotein that binds to a specific receptor on the surface of vertebrate cells and delivers up to two Fe3+ atoms via receptor-mediated endocytosis—our labeled LDL complexes are useful tools for studying this phenomenon.
Fluorescent transferrin for receptor-mediated endocytosis and recycling
Fluorescent transferrin conjugates are widely used to study transferrin receptor-mediated endocytosis, endosomal trafficking, and recycling using live-cell imaging or fixed-cell endpoint analysis. Transferrin binds transferrin receptor 1 (TfR1) at the cell surface and is internalized through clathrin-mediated endocytosis. Following endosomal acidification and iron release, apo-transferrin remains bound to TfR1 and the complex recycles to the plasma membrane, where apo-transferrin dissociates.
La transferrine est une glycoprotéine sérique monomérique (∼ 80 000 daltons) qui se lie à un récepteur spécifique à la surface des cellules de vertébrés et délivre jusqu’à deux atomes de Fe3+ via une endocytose médiée par le récepteur. Nos complexes LDL marqués sont des outils utiles pour l’étude de ce phénomène. Une fois que les protéines de la transferrine porteuses de fer sont à l’intérieur des endosomes, l’environnement acide favorise la dissociation du fer à partir du complexe récepteur de la transferrine. Après la libération du fer, l’apotransferrine est recyclée dans la membrane plasmique, où elle est libérée de son récepteur pour éliminer plus de fer. Les conjugués fluorescents de transferrine peuvent donc être utilisés avec des LDL fluorescentes pour distinguer les voies à direction lysosomale de celle de recyclage endosomal.
Ces expériences s’effectuent généralement en ajoutant des LDL, marquées par fluorescence, aux cellules cultivées et en les analysant par microscopie. Nous proposons un conjugué de transferrine biotinylée et plus de 10 versions fluorescentes.
Caractéristiques de la transferrine :
• Marquage (Ex/Em) : Alexa Fluor™ 488 (495 / 519)
• Quantité : 15 mg de solide (contient 5 mg de conjugués de transferrine)
Principales applications de la transferrine marquée
Quelques-unes des applications utilisant la transferrine marquée incluent :
• Dynamique des récepteurs de la transferrine à l’aide de FRET
• Observez le trafic des récepteurs dans les cellules vivantes par microscopie confocale à balayage laser
• Examinez les événements survenant pendant l’acidification endosomique
• Mesurez l’affinité de liaison des récepteurs de la transferrine chez les mammifères et les parasites
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Informations sur la commande
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Transferrine
Type de colorant Colorants Alexa Fluor
Forme Solide
pH 7,2
Gamme de produits Alexa Fluor
Quantité 5 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Excitation / émission 495/519
Famille de protéines Transferrine
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.