Learn More
Thermo Scientific™ TransformAid Bacterial Transformation Kit
Code produit 10344730 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 transformations
Conditionnement:
40 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10344730 40 transformations 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10344730 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K2711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    95.65€ / 40 réactions
    Économisez 5.35€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Kit de préparation rapide et pratique de cellules E. coli compétentes pour garantir une efficacité de transformation de plus de 107 transformants par μg d’ADN plasmidique.
Utilisez une nouvelle méthode pour la préparation rapide de cellules chimiquement compétentes d’E. coli à partir de cultures bactériennes ou de colonies bactériennes de nuit avec le kit de transformation bactérienne TransformAid™ Thermo Scientific. Le principal composant de ce système est la solution T unique, qui génère des cellules compétentes en quelques étapes simples. La procédure rapide et pratique garantit l’efficacité de la transformation de plus de 107 transformants par μg d’ADN plasmidique, idéale pour les expériences de clonage de routine. L’option qui consiste à utiliser des colonies bactériennes pour la préparation de cellules compétentes accentue la flexibilité de n’importe quelle expérience de clonage.
Le kit de transformation des bactéries TransformAid peut être utilisé avec la plupart des souches E. coli couramment utilisées pour le clonage : JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267.
Points clés
  • Performant : plus de 107 transformants par µg d’ADN plasmidique.
  • Pratique : Les cellules compétentes E. coli peuvent être préparées à partir d’une culture pendant la nuit ou à partir de colonies bactériennes.
  • Rapide : moins de 1 heure entre la culture bactérienne pendant la nuit et l’étalement cellulaire. En commençant à partir de colonies bactériennes, la procédure ne nécessite que 2 heures 30.
  • Facile : toutes les procédures sont faciles à réaliser sur glace sur votre paillasse. De courtes centrifugations sont effectuées dans des microcentrifugeuses classiques
Applications
  • Expériences de clonage de routine
  • Clonage d’extrémités franches
  • TA cloning
Contenu
  • Moyenne C
  • Moyenne C
  • Solution T (B)
  • Protocole détaillé
Remarque
Les cellules compétentes préparées avec le kit de transformations bactériennes TransformAid conviennent à une utilisation directe uniquement. Il n’est pas recommandé de les congeler ou de les conserver à -70°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule E. coli
Format Kit
Espèces E. coli
Efficacité ≥ 1 x 107 ;
À utiliser avec (application) Clonage
Gamme de produits TransformAid
Type de produit Kit de transformations bactériennes TransformAid
Quantité 40 transformations