Learn More
Syngene™ Transilluminateur pour systèmes G:Box
GREENER_CHOICE
Code produit 15809952 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
254/302 nm
254/364 nm
254 nm
302 nm
364 nm
365/302 nm
Surface de filtration (métrique):
200 x 200 mm
250 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength Surface de filtration (métrique) unitSize
15809952 364 nm 250 x 300 mm 1 pièce
15819952 365/302 nm 250 x 300 mm 1 pièce
15829952 302 nm 250 x 300 mm 1 pièce
15839952 254 nm 250 x 300 mm 1 pièce
15849942 364 nm 200 x 200 mm 1 pièce
15849952 254/364 nm 250 x 300 mm 1 pièce
15859942 365/302 nm 200 x 200 mm 1 pièce
15859952 254/302 nm 250 x 300 mm 1 pièce
15869942 302 nm 200 x 200 mm 1 pièce
15879942 254 nm 200 x 200 mm 1 pièce
15889942 254/364 nm 200 x 200 mm 1 pièce
15899942 254/302 nm 200 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15809952 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur GX2530LE60
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le transilluminateur UV Syngene™ pour systèmes G:Box est conçu pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV. Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
Spécification
Type de produit Transilluminateur UV
À utiliser avec (équipement) Pour les systèmes G:Box
Puissance 230 W
Surface de filtration (métrique) 250 x 300 mm
Dimensions (L x l x H) 335 x 310 x 100 mm
Alimentation électrique 230 V 50 Hz 230 W
Taille (métrique) du filtre 250 x 300 mm
Modèle Syngene 2530L
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Intensity Fixe
Wavelength 364 nm
Type d’éclairage UV