Learn More
Gilac™ Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu
Código de producto. 17918991
Cambiar vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Tamaño de la unidad:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Tamaño de la unidad
17918991 8 l 1 pièce
17968901 0,4 l 1 pièce
17998851 0,8 l 1 pièce
17928581 1,2 l 1 pièce
17978461 2 l 1 pièce
17968971 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17918991 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G604520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.78€
    10.49€ / 1 pièces
    Économisez 5.29€
    33% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
La boîte hermétique translucide avec couvercle bleu est adaptée au contact alimentaire et ses coins arrondis facilitent le nettoyage. Le contenu est visible et reconnaissable.
  • Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu, adaptée au contact alimentaire.
  • Il est constitué d'une base transparente en polypropylène permettant de voir et de reconnaître son contenu.
  • Coins arrondis pour faciliter le nettoyage et limiter les zones de rétention.
  • Couverture souple bleue, garantissant une étanchéité parfaite.
  • Légère, très résistante et adaptée au contact alimentaire.
  • Boîte permettant de conserver les aliments et leurs saveurs tout en préservant leur contenu des odeurs extérieures.
  • Compatible lave-vaisselle.
  • Empilables grâce à leur couvercle, découvrez la gamme complète composée de 6 formats allant de 0,4 L à 8 L selon vos besoins.
Especificaciones
Capacité (impériale) 2,1 gal.
Capacité (métrique) 8 l
Couleur de bouchon Bleu
Type de bouchon Couvercle hermétique
Couleur Translucide
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Type de produit Boîtier hermétique
Empilables Oui
Dimensions (L x l x H) 300 x 220 x 155 mm
Longueur (métrique) 300 mm
Longueur (impériale) 11,8 in
Largeur (métrique) 220 mm
Largeur (impériale) 8,7 in
Hauteur (métrique) 155 mm
Hauteur (impériale) 6,1 in
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.