Learn More
Gilac™ Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu
Code produit 17968901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17968901 0,4 l 1 pièce
17998851 0,8 l 1 pièce
17928581 1,2 l 1 pièce
17978461 2 l 1 pièce
17968971 4 l 1 pièce
17918991 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17968901 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G604020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.94€
    2.61€ / 1 pièces
    Économisez 1.33€
    33% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La boîte hermétique translucide avec couvercle bleu est adaptée au contact alimentaire et ses coins arrondis facilitent le nettoyage. Le contenu est visible et reconnaissable.
  • Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu, adaptée au contact alimentaire.
  • Il est constitué d'une base transparente en polypropylène permettant de voir et de reconnaître son contenu.
  • Coins arrondis pour faciliter le nettoyage et limiter les zones de rétention.
  • Couverture souple bleue, garantissant une étanchéité parfaite.
  • Légère, très résistante et adaptée au contact alimentaire.
  • Boîte permettant de conserver les aliments et leurs saveurs tout en préservant leur contenu des odeurs extérieures.
  • Compatible lave-vaisselle.
  • Empilables grâce à leur couvercle, découvrez la gamme complète composée de 6 formats allant de 0,4 L à 8 L selon vos besoins.
Spécification
Capacité (impériale) 13,5 oz.
Capacité (métrique) 0,4 l
Couleur de bouchon Bleu
Type de bouchon Couvercle hermétique
Couleur Translucide
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Type de produit Boîtier hermétique
Empilables Oui
Dimensions (L x l x H) 128 x 90 x 60 mm
Longueur (métrique) 128 mm
Longueur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 90 mm
Largeur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 60 mm
Hauteur (impériale) 2,4 in