Learn More
Gilac™ Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu
Code produit 17998851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17998851 0,8 l 1 pièce
17968901 0,4 l 1 pièce
17928581 1,2 l 1 pièce
17978461 2 l 1 pièce
17968971 4 l 1 pièce
17918991 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17998851 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G604120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.88€
    3.14€ / 1 pièces
    Économisez 1.74€
    35% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
La boîte hermétique translucide avec couvercle bleu est adaptée au contact alimentaire et ses coins arrondis facilitent le nettoyage. Le contenu est visible et reconnaissable.
  • Boîte translucide hermétique avec couvercle bleu, adaptée au contact alimentaire.
  • Il est constitué d'une base transparente en polypropylène permettant de voir et de reconnaître son contenu.
  • Coins arrondis pour faciliter le nettoyage et limiter les zones de rétention.
  • Couverture souple bleue, garantissant une étanchéité parfaite.
  • Légère, très résistante et adaptée au contact alimentaire.
  • Boîte permettant de conserver les aliments et leurs saveurs tout en préservant leur contenu des odeurs extérieures.
  • Compatible lave-vaisselle.
  • Empilables grâce à leur couvercle, découvrez la gamme complète composée de 6 formats allant de 0,4 L à 8 L selon vos besoins.
Spécification
Capacité (impériale) 0,2 gal.
Capacité (métrique) 0,8 l
Couleur de bouchon Bleu
Type de bouchon Couvercle hermétique
Couleur Translucide
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Type de produit Boîtier hermétique
Empilables Oui
Dimensions (L x l x H) 150 x 105 x 60 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Longueur (impériale) 5,9 in
Largeur (métrique) 105 mm
Largeur (impériale) 4,1 in
Hauteur (métrique) 60 mm
Hauteur (impériale) 2,4 in