Description
- Flacons transparents à usage général
- Bouchon à vis bleu en polypropylène
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (application) | Parfaits pour les applications de laboratoire générales |
| Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 5/boîte |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Afficher plus |