Learn More
Brand™ x20 Raccord L PP tube dia. Int. 5mm
Code produit 10140551 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
21 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique)
10140551 21 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10140551 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 153210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Longueur totale (métrique) 21 mm
À utiliser avec 5mm tubing I.D.
Quantité d’emballage 20/boîte
Forme L-shape
Couleur Translucide