Learn More
BRAND™ Connecteur de tubulure en Y en polypropylène translucide
Code produit 10579461 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
Tubulure de 10 à 11 mm de D.I.
Tubulure de 3 mm de D.I.
Tubulure de 4 à 5 mm de D.I.
Tubulure de 6 à 7 mm de dia. int.
Tubulure de 8 à 9 mm de D.I.
Conditionnement:
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
10579461 Tubulure de 10 à 11 mm de D.I. 20 pièces
12110062 Tubulure de 4 à 5 mm de D.I. 20 pièces
15271509 Tubulure de 6 à 7 mm de dia. int. 20 pièces
11833930 Tubulure de 3 mm de D.I. 20 pièces
11843970 Tubulure de 8 à 9 mm de D.I. 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10579461 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 152910
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PP translucide. Accueille trois tubes avec bras et tiges en Y.
  • Structure en polypropylène translucide
  • Accueille 3 tubes de même diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Longueur totale (métrique) 74 mm (total), 47 mm (distance entre deux bras d’un bord extérieur à l’autre)
À utiliser avec Tubulure d’un diamètre interne de 10-11 mm
Quantité d’emballage 20/boîte
Taille de la tubulure Tubulure de 10 à 11 mm de D.I.
Forme Y
Couleur Translucide
Type de produit Connecteur de tubulure