Learn More
Masterflex™ Tubulure à micro-diamètre en PTFE
Code produit 15382240 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
30m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15382240 0,81 mm 1 rouleau
15209822 0,3 mm 30m
11789749 5,58 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15382240 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641731
Expédition estimée: 23-10-2026
Réduisez les frictions tout en optimisant la résistance chimique avec la tubulure à micro-diamètre. La tubulure à micro-diamètre en PTFE Cole-Parmer™ est idéale pour les températures extrêmes et dans les environnements chimiques agressifs.
La résine de tube en PTFE est reconnue UL et conforme aux normes FDA (21 CFR 177.1550) et USP Exigences de la classe VI.
  • Chimiquement inerte
  • Faible perméabilité
  • Coefficient de friction le plus faible de toutes les tubulures
  • Plage de température : -400 à 500 °F (-240 à 260 °C) ; fond à 620 °F (327 °C)
  • La résistance à la traction est comprise entre 2 500 et 4 000 psi
Spécification
Certifications/Conformité Certifié UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR  177,1550) et de l’USP classe VI.
Diamètre (métrique) interne 0,81 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 1,42 mm
Longueur totale (métrique) 30,48 mm
Épaisseur (métrique) 0,3 mm
À utiliser avec (application) Utilisez cette tubulure translucide à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs
Température min. de fonctionnement (métrique) -240°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Translucide
Pression maximale 4 000 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C