Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore translucide en PTFE
Code produit 15342437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,042 mm
1,3208 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,066 mm
1,9304 mm
Conditionnement:
1 pièce
100ft
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
15342437 0,042 mm 0,066 mm 100ft
15385775 0,042 mm 0,066 mm 1 pièce
12716278 1,3208 mm 1,9304 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15342437 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641741
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tube Microbore en PTFE transparent Cole-Parmer, diamètre interne : 0,052 mm, diamètre externe : 0,076 mm ; à utiliser avec : Utilisée à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs, pression maximale : 4 000 psi, température de fonctionnement max. : -240 °C à +260 °C, température Température de fonctionnement : -240 °C
Tube Microbore en PTFE transparent Cole-Parmer, diamètre interne : 0,052 mm, diamètre externe : 0,076 mm ; à utiliser avec : Utilisée à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs, pression maximale : 4 000 psi, température de fonctionnement max. : -240 °C à +260 °C, température Température de fonctionnement : -240 °C
Specifications
Diamètre (impériale) interne 0,0016 po
Diamètre (métrique) interne 0,042 mm
Matériau PTFE
Diamètre (impériale) externe 0,002 po
Diamètre (métrique) externe 0,066 mm
À utiliser avec (application) Utilisez cette tubulure à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs
Température min. de fonctionnement (métrique) -240°C
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Translucide
Pression maximale 4 000 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) -240 °C à +260 °C
Type de produit Tubulure Microbore