Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe Ismatec™ Puri-Flex™
Description
Tubulure durable pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
- La tubulure est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,08 in |
| Diamètre (métrique) interne | 2,06 mm |
| Matériau | Puri-Flex |
| Diamètre (impériale) externe | 1,638 po |
| Diamètre (métrique) externe | 42 mm |
| À utiliser avec (application) | travaux de culture et de fermentation de cellules et tissus, application pharmaceutique, biotechnologie, exigences de haute pureté, laboratoire à usage général |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
| Taille de la tubulure | 42 |
| Perméabilité aux gaz | Faible |
| Afficher plus |