Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore Tygon™
Code produit 15154499 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,51 mm
0.76 mm
1,27 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
30m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15154499 0,51 mm 1 rouleau
15283647 0.76 mm 1 pièce
15249124 1,27 mm 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15154499 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641901
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tubulure Microbore prévue pour un usage général en laboratoire et pharmaceutique, notamment avec des applications d’injection ou de distribution de précision. La tubulure Microbore Tygon™ est excellente pour les applications de pompes péristaltiques
Tubulure Microbore prévue pour un usage général en laboratoire et pharmaceutique, notamment avec des applications d’injection ou de distribution de précision.La tubulure Microbore TygonTM est parfaite pour les applications de pompes péristaltiques à faibl
Tubulure extrêmement flexible et transparente. Tubulure non toxique, apyrogène et biocompatible avec une grande variété d’applications de laboratoire.
  • Résine conforme aux exigences de la norme USP classe VI
  • Plage de températures : –31 à 85°C
  • Stérilisation : en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Specifica
Certifications/Conformité Conforme aux normes USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,51 mm
Matériau Tygon ND-100-80
Diamètre (métrique) externe 1,52 mm
Longueur totale (métrique) 30.48 m
À utiliser avec (application) Utilisation générale en laboratoire et usage pharmaceutique, notamment avec des applications de distribution ou d’injection de précision ; convient également aux applications de pompes péristaltiques à faible débit.
Température min. de fonctionnement (métrique) -31°C
Quantité d’emballage 1/boîte
Couleur Translucide
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 85 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.