Learn More
Zeiss™ Matériel de lumière transmise S
Description
Microscopes compatibles :
- Axio Zoom.V16
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
- SteREO Lumar.V12
Spécification
Spécification
| Type | Équipement à lumière transmise |
| Description | Équipement à lumière transmise |
| À utiliser avec (application) | Lumière transmise |
| À utiliser avec (équipement) | Socle 450 |
| Comprend | Guide lumineux et 2 réflecteurs à changement de vitesse et inclinables pour fond clair/fond noir et pour lumière oblique variable |