Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, C-Flex™, transparent
Code produit 11780479
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Conditionnement:
7.50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
11780479 1,6 mm 3,2 mm 7.50m
11700489 3,2 mm 6,4 mm 7.50m
11797389 6,4 mm 9,6 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11780479 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0642202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Répond aux exigences de diverses industries
  • Idéal pour les applications à usage général, à usage unique et à circuit de fluide étendu
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application u
Spécification
Certifications/Conformité Normes USP classe VI, FDA, GMP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Longueur totale (métrique) 7,5 m
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
À utiliser avec (application) Usage général, pharmaceutique et biotechnologique en laboratoire nécessitant de hautes performances, alternative économique au silicone à base de platine
Température min. de fonctionnement (métrique) -45°C
Quantité d’emballage 1 unité
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Flexibility Flexible
Pression maximale 25 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C