Learn More
Rogo Sampaic™ Lamelles en verre transparent
Code produit 14872231
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
20 x 20 mm
22 x 22 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l)
14872231 20 x 20 mm
13256718 22 x 22 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 14872231 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur BPD003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lamelles en verre sont transparentes et ne laissent pas d’empreintes digitales.
Les lamelles en verre sont transparentes et ne laissent pas d’empreintes digitales.
  • En verre sodocalcique
  • Épaisseur de paroi de 0,13 à 0,16 mm
Spécification
Forme Carré
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 20 x 20 mm
Description Lamelle en verre
Quantité 100