Learn More
Cuve de coloration transparente en verre
Beskrivelse
- Cuve en verre avec couvercle
- Peut contenir des lames de microscope de 76 x 26 mm
- L'auge comporte des rainures intérieures pour retenir les diapositives.
Tekniske data
Tekniske data
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Forme du fond | Plat |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Bac à coloration |
| À utiliser avec (application) | Pour les lames microscopiques |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?