Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure transparente en polyéthylène
Code produit 10603491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
8 mm
Diamètre (métrique) externe:
2,8 mm
Conditionnement:
100m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10603491 2 mm 2,8 mm 100m
10648325 8 mm - 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603491 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3550228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    33.31€ / 100m
    Économisez 11.89€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-10-2026
Résistante aux acides, bases, alcools et solutions salines jusqu’à une température de 80°C.
  • Inodore et sans goût
  • Résistante chimiquement et flexible
  • Fournie en longueurs de 5 m
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau Polyéthylène
Diamètre (métrique) externe 2,8 mm
Longueur totale (métrique) 100 m
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) 80°C
Quantité d’emballage 1 unité
Couleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C