Learn More
Vitlab™ Bécher transparent en polypropylène
Product Code. 10370642
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Unit Size:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
10370642 2000 ml 6 pièces
10129110 250 ml 1 pièce
10124322 250 ml 12 pièces
10333631 500 ml -
10523822 500 ml 12 pièces
10190041 1000 ml 1 pièce
10391572 1000 ml 6 pièces
10653751 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10370642 Supplier Vitlab™ Supplier No. 443081
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en polypropylène transparent VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle en relief bleu, facile à lire.
  • Bécher en polypropylène très transparent
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Autoclavable sous condition à 121°C (2 bar) selon DIN EN 285
  • Pour l’autoclavage, nous recommandons le modèle 440941 avec graduations gravées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) externe 150 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 215 mm