Learn More
Vitlab™ Bécher transparent en polypropylène
Code produit 10391572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10391572 1000 ml 6 pièces
10129110 250 ml 1 pièce
10124322 250 ml 12 pièces
10333631 500 ml -
10523822 500 ml 12 pièces
10190041 1000 ml 1 pièce
10653751 2000 ml 1 pièce
10370642 2000 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10391572 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 442081
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en polypropylène transparent VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle en relief bleu, facile à lire.
  • Bécher en polypropylène très transparent
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Autoclavable sous condition à 121°C (2 bar) selon DIN EN 285
  • Pour l’autoclavage, nous recommandons le modèle 440941 avec graduations gravées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 116 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 170 mm