Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Code produit 11827960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11827960 14 ml 24 pièces
10622811 222 ml 1 pièce
12724098 222 ml 12 pièces
11817960 32 ml 24 pièces
10608972 342 ml 12 pièces
10058540 817 ml 1 pièce
10783923 817 ml 12 pièces
10242261 88 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11827960 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 41194
Ajouter au panier
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparents VITLAB™ possèdent une poignée pratique et un crochet de suspension. Parfaits pour les pou
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Tekniske data
Diamètre (métrique) supérieur 40 mm
Capacité (métrique) 14 ml
Diamètre (métrique) de la tige 4mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 65 mm
Angle 60°
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Convient au contact alimentaire
Longueur (métrique) du tube 35 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.