Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure Blaubrand™ Eterna™ AR-GLAS™ classe AS, type 3
Code produit 11843920 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tolérance:
±0,006 ml
±0,03 ml
±0,030 mL
±0,05 ml
plusmn; 0,007 ml
plusmn; 0,010 ml
plusmn; 0,070 ml
plusmn; 0,10 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Tolérance unitSize
11843920 10 ml 0,1 mL ±0,05 ml 12 pièces
12005312 0,5 ml 0,01 mL ±0,006 ml 12 pièces
11803980 5 ml 0,1 mL ±0,03 ml 12 pièces
11833920 1 ml 0,1 mL plusmn; 0,007 ml 12 pièces
12068359 2 ml 0,02 mL plusmn; 0,010 ml 12 pièces
11868331 5 ml 0,05 mL ±0,030 mL 12 pièces
11813980 20 ml 0,1 mL plusmn; 0,10 ml 6 pièces
10290021 1 ml 0,01 mL plusmn; 0,007 ml 12 pièces
10603561 2 ml 0,02 mL plusmn; 0,070 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11843920 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 28413
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de type 3 de classe AS comprend des graduations avec marquage DE-M et est étalonnée pour une distribution totale.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • Type 3 (zéro en haut)
  • Graduations de marquage DE-M
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.)
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage
  • Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 835
Matériau AR-GLAS
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Comprend Bouchon en coton
Tolérance ±0,05 ml
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 360 mm