Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage en polypropylène transparent
Code produit 15753379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
164 x 102 x 74 mm
242 x 146 x 127 mm
332 x 207 x 155 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
15753379 164 x 102 x 74 mm
15763379 242 x 146 x 127 mm
15773379 332 x 207 x 155 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15753379 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 672700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.70€
    47.71€ / 24 pièces
    Économisez 92.99€
    66% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces bacs de stockage sont fabriqués en polypropylène transparent et résistant aux cassures pour de nombreux domaines d’application avec divers accessoires.
  • Empilables en toute sécurité
  • Autorisé pour le contact alimentaire et résistant à des températures entre −20° et +80°C
  • Nombreuses possibilités d’expansion avec divers systèmes de suspension - rails muraux, fentes murales, racks sur pieds et mobiles
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau Polypropylène
Forme Rectangulaires
Type de montage Empilable
Capacité (métrique) 0,73 L, 136 kg
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
Dimensions (L x l x H) 164 x 102 x 74 mm
Longueur (métrique) 164 mm
Largeur (métrique) 102 mm
Largeur (métrique) intérieure 87 mm
Hauteur (métrique) 74 mm
Hauteur (métrique) intérieure 63 mm