Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage en polypropylène transparent
Code produit 15773379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
164 x 102 x 74 mm
242 x 146 x 127 mm
332 x 207 x 155 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
15773379 332 x 207 x 155 mm
15753379 164 x 102 x 74 mm
15763379 242 x 146 x 127 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15773379 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 674700
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces bacs de stockage sont fabriqués en polypropylène transparent et résistant aux cassures pour de nombreux domaines d’application avec divers accessoires.
  • Empilables en toute sécurité
  • Autorisé pour le contact alimentaire et résistant à des températures entre −20° et +80°C
  • Nombreuses possibilités d’expansion avec divers systèmes de suspension - rails muraux, fentes murales, racks sur pieds et mobiles
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Capacité (métrique) Espace/débordement : 7,10 l / 3,56 l
À utiliser avec (application) Stockage de divers accessoires
Dimensions (L x l x H) 332 x 207 x 155 mm
Largeur (métrique) intérieure 170 mm
Hauteur (métrique) intérieure 144 mm