Learn More
VITLAB™ Pissettes, polypropylène transparent
Code produit 15712026
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Filetage (métrique):
GL 25
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Conditionnement:
12 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Filetage (métrique) unitSize
15712026 250 ml GL 45 12 pièces
15742026 250 ml GL 25 12 pièces
15722026 500 ml GL 45 12 pièces
10746073 500 ml GL 25 12 pièces
15732026 1000 ml GL 63 12 pièces
15752026 1000 ml GL 32 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15712026 Fournisseur VITLAB™ Code fournisseur 93793
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lavez l’équipement et les matériaux à l’aide d’un jet de pulvérisation précis et d’un reflux optimisé. Les pissettes VITLAB™, en polypropylène transparent, sont dotées d’un bouchon à vis avec un tube de pulvérisation intégré sur un flacon à col étroit ou large. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement, autoclavables et recyclables.
Les pissettes sont appropriées pour le nettoyage, le revêtement et l’enrobage dans n’importe quel environnement de laboratoire. Les flacons en polypropylène sont parfaits pour une variété d’applications, notamment pour l’utilisation avec une vaste gamme de produits chimiques, de solvants et de températures. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.
  • Conçus pour un contrôle précis de la température
    • L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un contrôle précis
    • Reflux moyen optimisé par le tube de pulvérisation continu
  • Choix de flacons à col étroit ou large
    • Flacons coniques à col étroit pour une manipulation plus facile
    • Flacons à col large à épaulement carré pour un remplissage facile et sûr
    • Tous les flacons sont dotés de bouchons à vis avec filetages GL pour une prise solide et sûre
  • En polypropylène léger et durable
    • Résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
    • Résistant aux températures élevées et autoclavable
    • Matériau transparent pour une identification et une surveillance aisées
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparente
Matériau Polypropylène
Quantité 12Pack
Filetage (métrique) GL 45
Bouche Large
Hauteur (métrique) 146 mm
Type de produit Pissette
Diamètre (métrique) 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis