Learn More
VITLAB™ Pissettes, polypropylène transparent
Description
Les pissettes sont appropriées pour le nettoyage, le revêtement et l’enrobage dans n’importe quel environnement de laboratoire. Les flacons en polypropylène sont parfaits pour une variété d’applications, notamment pour l’utilisation avec une vaste gamme de produits chimiques, de solvants et de températures. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.
- Conçus pour un contrôle précis de la température
- L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un meilleur contrôle
- Reflux du milieu optimisé par le tube de pulvérisation continu
- Choix de flacons à col étroit ou large
- Flacons coniques à col étroit pour une manipulation plus facile
- Flacons à col large à épaulement carré pour un remplissage facile et sûr
- Tous les flacons sont dotés de bouchons à vis avec filetages GL pour une prise solide et sûre
- En polypropylène léger et durable
- Résistants aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
- Résistants aux températures élevées et faibles, autoclavables
- Matériau transparent pour une identification et une surveillance aisées
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Couleur | Transparente |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 12Pack |
| Filetage (métrique) | GL 32 |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 215 mm |
| Diamètre (métrique) | 92 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |