Description
- Résistent à des températures de -200 à +260°C
- Autoclavables
- PTFE
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0.16 in. |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (impériale) externe | 0.24 in. |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (impériale) | 39,37 mil |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Afficher plus |