Learn More
VITLAB™ Verres de montre en PTFE transparent
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PTFE |
| Forme | Arrondi |
| Type | Verre de montre |
| À utiliser avec (application) | Utilisée comme couvercle pour bécher |
| Diamètre (métrique) | 75 mm |