Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC transparent
Code produit 10071544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
12 mm
12,5 mm
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diamètre (métrique) externe:
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
11 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Longueur totale (métrique):
50 m
50 m
100 m
100 m
Conditionnement:
100 pièces
100m
1m
50m
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
10071544 3 mm 5 mm 100 m 100m
10360333 6 mm 8 mm 100 m 100m
10566784 6 mm 9 mm 100 m 100 pièces
10086301 6 mm 10 mm 50 m 1m
10654903 18 mm 22 mm 50 m 50m
10340631 13 mm 20 mm 50 m 1m
12325303 16 mm 24 mm 50 m 50m
15942921 19 mm 27 mm 50 m 50m
10248690 19 mm 27 mm 50 m 1m
10300673 12,5 mm 18 mm 50 m 1m
10219182 8 mm 11 mm 50 m 50m
10084013 12 mm 16 mm 50 m 50m
10256944 4 mm 6 mm 100 m 100 pièces
10184994 5 mm 8 mm 100 m 100m
10623015 7 mm 10 mm 50 m 50m
10366702 7 mm 11 mm 50 m 50m
17851530 7 mm 10 mm 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10071544 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3500305
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente option pour visualiser l’écoulement de liquides. La tubulure en PVC transparente Deutsch Neumann™ est solide, mais légère et convient à une utilisation générale en laboratoire.
  • De couleur transparente
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
  • Flexibilité et résistance chimique élevées
  • Excellente résistance à l’abrasion, lisse à l’intérieur et à l’extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau PVC
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Longueur totale (métrique) 100 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
Quantité d’emballage 1 unité