Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en silicone
Code produit 10196210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
1,5 mm
2 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
1,8 mm
2,3 mm
6 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Conditionnement:
1m
25m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10196210 1,5 mm 2,3 mm 25m
10048380 1 mm 1,8 mm 25m
10528121 2 mm 6 mm 25m
10289210 8 mm 14 mm -
16336908 10 mm 16 mm 25m
10480621 8 mm 16 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10196210 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3101523
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.80€
    16.16€ / 25m
    Économisez 2.64€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Convient pour une utilisation avec des pompes péristaltiques. La tubulure en silicone Deutsch Neumann™ est transparente, certifiée de qualité alimentaire et convient à une utilisation générale en laboratoire.
  • Plage de températures de -60°C à +200°C (courtes durées jusqu’à +260°C)
  • Répond aux normes suivantes : BFR XV, FDA CFR § 177.2600, Ph. Eur - Pharmacopée européenne
  • Test pour la biocompatibilité conformément à la norme ISO 10993-1
  • Duromètre 60 Shore A
Spécification
Certifications/Conformité BFR XV, FDA CFR § 177.2600, test de la pharmacopée européenne, ISO 10993-1
Diamètre (métrique) interne 1,5 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 2,3 mm
Longueur totale (métrique) 25 m
Épaisseur (métrique) 0,4 mm