Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Code produit 10682421
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8 mm
12,5mm
17 mm
23 mm
31mm
36 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom unitSize
10682421 12,5mm 1 pièce
10078630 17 mm 1 pièce
10130131 23 mm 1 pièce
10537941 31mm 1 pièce
10483331 5mm 1 pièce
10547941 36 mm 1 pièce
10672421 8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10682421 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 1010512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont transparents.
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
  • Duromètre 50 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Hauteur (métrique) 20mm
Quantité 1 de chaque
Couleur Transparente
Diameter (Metric) Bottom 12,5mm
Diamètre (métrique) supérieur 16,5mm
Matériau Silicone
Type de produit Bouchon en silicone