Learn More
SI Analytics™ Thermostat transparent CT 72/4
Code produit 11994719 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
28 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11994719 28 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11994719 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285418568
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermostat transparent CT 72/4 est utilisé pour la mesure de la viscosité avec les viscosimètres capillaires en verre.
  • Température de travail 5°C à 150°C, récipient en acier inoxydable avec isolation thermique, pour 4 positions de mesure
  • Convient à la mesure manuelle ou aux supports de mesure AVS™/S
  • Élément chauffant avec contrôle Pt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 28 L
Gamme de températures 30°C à 150°C
Comprend Deux lames de jauge manuelle
Matériau Acier inoxydable
Stabilité de la température ±0,02°C
Dimensions (L x l x H) 25 x 60,5 x 53,5 cm
Poids (métrique) 23 kg
Tension 230 V