Learn More
Masterflex™ Tubulure Vinyle transparente
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
12,8 mm
25,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
50ft
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformité GMP |
| Diamètre (métrique) interne | 3,2 mm |
| Matériau | Vinyle |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| Longueur totale (métrique) | 15,24 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisation en laboratoire à usage général |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -43°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |