Learn More
Bochem™ Panier de transport
Description
- Dimensions de la maille de 10 x 10 x 3 mm
- Acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EURO-STANDARD |
| Description | Empilable |
| Matériau | 18/10 E-Poli |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 400 x 150mm |