Learn More
Fisherbrand™ Boîte de transport XL
GREENER_CHOICE
Code produit 17936260 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent, bleu
Transparent, jaune
Transparent, rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17936260 Transparent, rouge 1 pièce
17906260 Transparent, bleu 1 pièce
17946260 Transparent, jaune 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17936260
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîte de transport Fisherbrand XL pour les échantillons biologiques, les instruments et les produits de valeur.
  • Votre solution fiable pour le transport sûr et pratique des échantillons de laboratoire, des instruments et des objets de valeur.
  • Réalisé pour répondre aux exigences strictes des laboratoires cliniques et de recherche, ce conteneur de transport surdimensionné assure la protection et la conservation de votre colis.
  • Conçue pour durer et conçue en tenant compte de l’utilisateur
  • Étudiant et incluse, pratique pour le transport d’un grand volume d’échantillons
  • Le couvercle transparent permet une identification sans effort du contenu, réduisant ainsi le risque de propagation
  • Équipé de poignées articulées avec poignées en silicone pour une prise en charge confortable et sécurisée
  • La conception transparente aide à se conformer aux normes OSHA 29 CFR 1910.1030 sans avoir à ré-étiqueter les conteneurs et permet à l’utilisateur de vérifier visuellement l’intégrité de l’échantillon et répond aux exigences de transport d’emballages secondaires UN3373
  • Un sceau en silicone assure une fermeture étanche, protégeant les échantillons de la plupart des éléments environnementaux
  • Les doubles loquets avec étiquette de sécurité garantissent une fermeture sécurisée, fournissant une preuve d’inviolabilité et garantissant l’intégrité et l’authentification de vos échantillons
  • Une polyvalence exceptionnelle
  • Comprend un support multitube pour s’adapter à différentes tailles de tubes. De plus, deux autres options d’insertion pour les tubes de sang jusqu’à 10 ml et les tubes de recherche générale jusqu’à 15 ml sont disponibles séparément
  • Le compartiment inférieur est largement conçu, ce qui permet de transporter la plupart des supports de tubes, des instruments ou des fournitures selon vos exigences spécifiques.
Spécification
Type de produit Mallette de transport
Couleur Transparent, rouge
Matériau Polypropylène
Dimensions (L x l x H) 16 x 16,3 x 7 po