Learn More
Fisherbrand™ Insertions pour tubes dans la boîte de transport XL
GREENER_CHOICE
Code produit 17926260 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Tubes sanguins de 10 ml et tubes coniques de 15 ml
Tubes sanguins de 3,5 à 7,5 ml
Tubes sanguins de 3.5 ml à 10 ml et tubes coniques de 15/50 ml
Conditionnement:
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
17926260 Tubes sanguins de 3,5 à 7,5 ml 3 pièces
17956260 Tubes sanguins de 3.5 ml à 10 ml et tubes coniques de 15/50 ml 3 pièces
17916260 Tubes sanguins de 10 ml et tubes coniques de 15 ml 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17926260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.05€
    66.21€ / 3 pièces
    Économisez 10.84€
    14% de réduction
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Boîte de transport - Accessoires pour compartiment de tube XL
  • Conçu pour s’adapter à la boîte de transport Fisherbrand XL
  • PETG thermoformé
  • Les plaquettes de stockage pour tubes peuvent être utilisées séparément
  • Le couvercle se retire complètement pour un nettoyage facile
  • Insér
Spécification
Type de produit Insert pour rack
Couleur Concluant
Matériau PETG
Dimensions (L x l x H) 13,1 x 14,3 x 5,6 po
Capacité Tubes sanguins de 3,5 à 7,5 ml
Quantité 3 Pk.