Learn More
Berthold Technologies Boîtier de transport pour LB 9509
Code produit 31908720 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31908720 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908720 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 32700
Expédition estimée: 09-12-2026
Une mallette de transport en métal offrant de l’espace pour le Junior et des accessoires est une solution idéale pour un usage extérieur.
  • Boîtier robuste et résistant aux impacts pour une protection maximale lors du transport
  • Intérieur en mousse absorbante des chocs pour maintenir les instruments en place
  • Coins et bords renforcés pour une durabilité accrue
  • Système de verrouillage sécurisé à double loquet pour éviter toute ouverture accidentelle
  • Construction légère sans compromettre la stabilité
Spécification
Type Mallette de transport
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Luminomètre portable Junior LB 9509
Hauteur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 290 mm
Poids (métrique) 3.5 kg