Learn More
Corning™ Milieu de transport
BIOPHARMA
Code produit 16681563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16681563 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16681563 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 25500CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00€
    677.03€ / 6 pièces
    Économisez 62.97€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-03-2027
Le milieu de transport Corning™ est une solution isotonique de pH neutre qui contient des protéines protectrices, des antibiotiques pour empêcher la croissance microbienne et la contamination
  • Cette solution isotonique de pH neutre contient des protéines protectrices / antibiotiques pour prévenir la croissance microbienne et des antifongiques pour empêcher la contamination par les levures et les champignons
  • À des fins de recherche et de fabrication ultérieure uniquement
  • Non destinée à une utilisation chez les humains ou les animaux.
  • Formulé en utilisant les concentrations finales d'ingrédients décrites dans la procédure opératoire normalisée (SOP) du CDC relative à la préparation du milieu de transport viral (SOP n° : DSR-052-01).
  • La formule contient une solution saline équilibrée de Hanks avec Ca et Mg (sans rouge de phénol), 2 % de sérum de veau fœtal inactivé par la chaleur, 100 μg/mL de gentamicine et 0,5 μg/mL Amphotéricine B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Formulé conformément aux directives de la préparation du milieu de transport viral de la CDC
À utiliser avec (application) Recherche, applications de fabrication
Quantité 6/Carton
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Volume (métrique) 1 L