Learn More
Buerkle™ Chariot de transport
Code produit 10346131 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conteneurs de 600 x 400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10346131 Conteneurs de 600 x 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10346131 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34149900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    120.56€ / 1 pièces
    Économisez 26.44€
    17% de réduction
En stock
Buerkle™ Chariot de transport à utiliser avec Buerkle™ Conteneurs empilables/de stockage.
  • À utiliser avec des conteneurs empilables et de stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chariot de transport
Couleur Red
Description Équipement pour conteneurs de stockage et d'empilage
À utiliser avec (équipement) Conteneurs de 600 x 400 mm
Longueur (impériale) 23.62 in.
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (impériale) 15.75 in.
Largeur (métrique) 400 mm