Learn More
Tranylcypromine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tranylcypromine Hydrochloride |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1 |
| Poids de la formule | 169.0658 |