Learn More
Thermo Scientific™ Supports de cartouche de colonne à trappe avec raccords nanoViper
Code produit 13264509 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
Diamètre (métrique):
30 μm (raccord)
75 μm (ajustement)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
13264509 5 mm 30 μm (raccord) 1 pièce
13406836 - 75 μm (ajustement) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13264509 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 164649
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Compatible avec quasiment tout type de vanne et de colonne, de n’importe quel fabricant.
Les connexions nanoViper sont préassemblées et testées sous haute pression. Les supports de cartouche de colonne à trappe Thermo Scientific avec raccords nanoViper ne recueillent pas le tube à un point unique. Ils sont scellés en haut du tube sans ferrule. Cela confère aux raccords nanoViper leur UHPLC, ce qui garantit des capacités pratiquement sans aucun volume mort.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Trap Column Cartridge Holder
Gamme de produits nanoLC
Longueur (métrique) 5 mm
Diamètre (métrique) 30 μm (raccord)
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.