Learn More
Thermo Scientific™ Supports de cartouche de colonne à trappe avec raccords nanoViper
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Compatible avec quasiment tout type de vanne et de colonne, de n’importe quel fabricant.
Les connexions nanoViper sont préassemblées et testées sous haute pression. Les supports de cartouche de colonne à trappe Thermo Scientific avec raccords nanoViper ne recueillent pas le tube à un point unique. Ils sont scellés en haut du tube sans ferrule. Cela confère aux raccords nanoViper leur UHPLC, ce qui garantit des capacités pratiquement sans aucun volume mort.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 75 μm (ajustement) |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.