Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit de premiers secours de voyage
Code produit 11738542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
33 x 23 x 13 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11738542 33 x 23 x 13 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11738542 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 7230105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.54€
    26.38€ / 1 pièces
    Économisez 51.16€
    65% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le kit de premiers secours de voyage avec boucle de ceinture en fait le kit idéal pour une intervention rapide et efficace à l’extérieur
  • Kit de voyage
  • Convient pour 4 personnes maximum
  • Avec boucle de ceinture
  • Poids 210 g
  • Guide de premiers secours en 6 langues
Spécification
À utiliser avec (application) Utilisation à l’extérieur
Comprend 1 couverture de survie, 1 petit bandage de compression stérile, 1 grand bandage de compression stérile, 2 bandes de gaze de 3 m x 5 cm, 1 bandage élastique de 3 m x 7 cm, 4 compresses stériles de 5 x 5 cm, 1 rouleau de plâtre de 5 m x 2 cm, 1 sachet de 10 bandages adhésifs assortis, 2 compresses alcoolisées, 2 compresses anti-AVC avec calendula, 2 compresses anti-moustiques, 2 sachets de gel anti-brûlure, 2 sachets de gel bactéricide, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 4 clips de fixation pour bandes, 1 paire de gants en vinyle, 1 guide de premiers secours en 6 langues
Suffisant pour 4 personnes
Dimensions (L x l x H) 33 x 23 x 13 cm