Learn More
Travoprost, MedChemExpress
Description
Travoprost (Fluprostenol isopropyl ester), an isopropyl ester prodrug, is a high affinity, selective FP prostaglandin full receptor agonist. Travoprost has the ocular hypotensive efficacy and has the potential for glaucoma and ocular hypertension.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Travoprost |
| CAS | 157283-68-6 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H35F3O6 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Fluprostenol isopropyl ester AL6221 Flu-Ipr |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 60 mg/mL (119.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41.67 mg/mL (83.25 mM) |
| SMILES | O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@@H](O)COC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 500.55 |
| Afficher plus |