Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux pour bains-marie Precision™
Code produit 15325917 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Plateau pour flacon
Plateau à tubes
À utiliser avec (équipement):
Bain-marie à agitation de précision 15 L
Bain-marie à agitation de précision 27 L
Bains-marie à agitation Precision
Dimensions:
13 à 25 mm
25 ml
50 ml
Grande taille (L)
Standard
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Dimensions unitSize
15325917 Plateau à tubes Bains-marie à agitation Precision 13 à 25 mm 1 pièce
15335917 Plateau pour flacon Bains-marie à agitation Precision 25 ml 1 pièce
15345917 Plateau pour flacon Bains-marie à agitation Precision 50 ml 1 pièce
15325927 Plateau pour flacon Bain-marie à agitation de précision 15 L Standard 1 pièce
15335927 Plateau pour flacon Bain-marie à agitation de précision 27 L Grande taille (L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15325917 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3161597
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Plateau pour tubes à essai
  • Mesures 5 x 10,2 in (12,7 x 25,9 cm)
  • Pour tubes à essai de 10-13 à 25 mm
Plateaux pour flacons
  • Mesures 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 in)
  • Plateau de flacons de 25 ml ; Comprend 18 clips
  • Plateau de flacons de 50 ml ; Comprend 10 clips
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml, 50 ml
À utiliser avec (équipement) Bains-marie à agitation Precision
Mouvement d’agitation Réciproque
Type Plateau à tubes
Matériau Acier inoxydable
Dimensions 13 à 25 mm